Drukuj
Odważniki pierścieniowe do kolb
Dostawca: DELTALAB
192470 192471 192472
DELT192470EA 588 PLN
DELT192470 DELT192471 DELT192472
Odważniki pierścieniowe do kolb
Odważniki Pierścienie obciążające
Closed flask weight rings with heavy vinyl coating, which is ideal to improve the stability of Erlenmeyer flasks in a water bath.
  • High chemical resistance