Drukuj
Obcinak bezpieczny, SECUPRO MARTEGO
Dostawca: Martor
223-0099EA 364 PLN
223-0099
Obcinak bezpieczny, SECUPRO MARTEGO
Noże
Ostrze ze stali, rączka z aluminium.
  • Dla lewo i praworęcznych użytkowników
  • Sprężynowy, powoduje powrót ostrza automatycznie - nawet jeśli użytkownik ciągle wciska dźwignię
  • Blokada bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wysunięciu ostrza
  • Łatwa wymiana ostrza: żadne dodatkowe narzędzia nie są wymagane
  • 2-krawędziowe /4-punktowe ostrze czyni je ekonomicznym
Bezpieczny nóź z automatycznym systemem wycofania ostrza jest przeznaczony dla wszystkich prac wymagających cięcia, zwłaszcza cięcia pudeł. Ergonomiczna dźwignia - wykonana z aluminium i miękkiego tworzywa sztucznego - zapewnia wygodną i bezpoślizgowe użytkowanie.
Certyfikaty: Zatwierdzone przez TÜV