Drukuj
Stojaki na mikroprobówki, z pokrywą
Dostawca: DELTALAB
M-020R M-020V M-020AM M-020N U-9950CV U-7780N U-7750N U-8845A U-7796V
DELTM-020REA 103 PLN
DELTM-020R DELTM-020V DELTM-020AM DELTM-020N DELTU-9950CV DELTU-7780N DELTU-7750N DELTU-8845A DELTU-7796V
Stojaki na mikroprobówki, z pokrywą
Statywy do probówek Tube Racks
PP, square with translucent lid.
  • Range available for variable height tubes
  • Fluorescent colours available
  • Temperature resistance down to −196 °C