Drukuj
Tace fotograficzne
Dostawca: DELTALAB
19283 19280 19282 19281
DELT19283EA 339 PLN
DELT19283 DELT19280 DELT19282 DELT19281
Tace fotograficzne
Tace/Naczynia/Parownice Tace/naczynia laboratoryjne
Photographic trays made of PVC.
  • Temperature resistance from −20 to +80 °C
With ribbed interior surface.