Drukuj
Rękawice odporne na przecięcie, HyFlex® 70-205
Dostawca: Ansell
70-205/7 70-205/8 70-205/9 70-205/10
112-3553EA 44.1 PLN
112-3553 112-3554 112-3555 112-3552
Rękawice odporne na przecięcie, HyFlex® 70-205
Rękawice
Te dzianinowe rękawice są zaprojektowane, aby zapewnić doskonałą wytrzymałość mechaniczną w lekkich i średnich warunkach pracy i produkcji. Wzmocnienie Kevlar® zapewnia bardzo wysoką odporność na przecięcia, zapewnia większy komfort i zręczność.
  • Powłoka Neptune®: włókna rękawic odpychają płyny, unikając uszkodzeń nici Kevlar® i przedłużając żywotność rękawic
  • Wzmocniony kciuk zwiększa odporność na ścieranie
  • Rękawiczki są w pełni zmywalne i mogą być wielokrotnie używane
Idealne do zastosowań z metalem i szkłem.
Certyfikaty: EN 388:2016 (134XB), EN 407 (X1XXXX); Kat. III