Drukuj
Rękawice lateksowe, Unigloves® Select Plus
Dostawca: UNIGLOVES AERTZE UND KLINIKBED
2302 2303 2304 2301 2305
UNIG2302EA 275 PLN
UNIG2302 UNIG2303 UNIG2304 UNIG2301 UNIG2305
Rękawice lateksowe, Unigloves® Select Plus
Rękawice
Te rękawice lateksowe są idealne jako rękawice diagnostyczne. Mogą być również używane w laboratoriach, do czyszczenia i do obsługi żywności.
  • Nie sterylne, bezpudrowe
  • Oburęczne
  • Mikroporowata dłoń dla lepszej przyczepności
  • Zwijane mankiety ułatwiające zakładanie
Colour: White
Length: 240 mm
Thickness: 0,15 - 0,22 mm (finger), 0,13 - 0,18 mm (palm)
EN 374, EN 455, Cat. III; AQL 1,5 Food contact approved
Certyfikaty: EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type C, EN 374, kat. III; AQL 1,5
Dopuszczone do kontaktu z żywnością