Drukuj
Słoiki z zamknięciem ciśnieniowym
Dostawca: LAMAPLAST
54 28 29
215-4060EA 21.8 PLN
215-4060 215-4062 215-4063
Słoiki z zamknięciem ciśnieniowym
Słoje, naczynia i pojemniki Słoje/naczynia uniwersalne
Jars, made of HDPE, with pressure sealing cap.
  • Pressure cap is tamper proof
  • Suitable for food storage
  • Good chemical and temperature resistance
Ideal for the storage of creams, semi-solid substances, granulates and powders.