Drukuj
Zlewki miarowe z uchwytem, PP
Dostawca: LAMAPLAST
1161 1160 1159 1158 1157 1156
215-4360EA 24.6 PLN
215-4360 215-4359 215-4358 215-4357 215-4356 215-4355
Zlewki miarowe z uchwytem, PP
Zlewki
PP, translucent.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporny na ciepło do +121 ° C (przez 20 minut), długotrwałe użytkowanie +100 ° C
  • Gładkie powierzchnie umożliwiają łatwe i szybkie czyszczenie
Idealne do użytku w laboratorium i do szerokiego zakresu innych zastosowań Z wytłoczoną skalą i wylewem