Drukuj
Rurki silikonowe, utwardzane platyną, klasy farmaceutycznej, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
8600-0200 8600-0020 8600-0030 8600-0040 8600-0050 8600-0060 8600-0070 8600-0080 8600-0100 8600-0130 8600-0120 8600-0140 8600-0190 8600-0260 8600-0310 8600-3015 8600-3016 8600-3017 8600-3018 8600-3024 8600-3025 8600-3173 8600-3182 2135-5310
228-1483EA 5260 PLN
228-1483 228-1471 228-1472 228-1473 228-1474 228-1475 228-1476 228-1477 228-1478 228-1480 228-1479 228-1481 228-1482 228-1484 228-1485 228-1486 228-1487 228-1488 228-1489 228-1490 228-1491 228-1492 228-1493 NALG2135-5310
Rurki silikonowe, utwardzane platyną, klasy farmaceutycznej, Nalgene®
Przewody, kapilary i rury Przewody rurowe
Silikon, wzmocniony platyną.
  • Mogą być sterylizowane większością metod, w tym autoklawowane, sterylizowane promianiowaniem gamma i EtO
  • Nadają się do wielokrotnego użytku
  • Maksymalne ciśnienie w 23 °C: 15 psig
Silikonowe węże wzmocnione platyną są elastyczne, trwałe i przeźroczyste. Wąż o wysokiej czystości jest idelany do wielu zastosowań w farmacji, laboratoriach i w produkcji biologicznej. Doskonała elastyczność i sprężystość w połączeniu z niską histerezą i kompresją zapewniają wiarygodny i odpowiedni transfer płynów w każdej chwili.
Węże są produkowane, pakowane podwójnie i zgrzewane w cleanroomie klasy 7 ISO.
Tubing is manufactured, double-bagged, and sealed in an ISO Class 7 clean room.
Certyfikaty: Spełniają wymagania USP 87 o Cytotoksyczności (metody: Dyfuzja w Agarze i Elucja MEM); USP 88 Klasy VI; USP 661 (Testy Fizykochemiczne); ISO10993-3 (Mutagenność – Test Amesa); ISO10993-4 (Hemoliza przy kontakcie bezpośrednim), EP 3.1.9 (Elastomery silikonowe do produkcji nakrętek i węży) i FDA CFR 177.2600