Drukuj
Słoiki do pobierania próbek wody, szerokie, kwadratowe
Dostawca: DELTALAB
282340 282341 282350 282351
DELT282340EA 919 PLN
DELT282340 DELT282341 DELT282350 DELT282351
Słoiki do pobierania próbek wody, szerokie, kwadratowe
Butelki i butle Butelki do próbek wody
PET, przezroczysty, z czerwoną nakrętką PP.
  • Dostępny z tiosiarczanem sodu lub bez niego
  • Sterylizowane przez promieniowanie
Szeroki otwór i uchwyty z dwóch stron, ułatwiające pobieranie próbek. Nakrętka z wewnętrzną wkładką wykonaną z poleksanu z etykietą, która działa jak widoczne. Każda butelka ma etykietę określającą opis, kod, partię i datę ważności.
Z ciekłym tiosiarczanem sodu (24 mg / l): Idealne do analizy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, basenów i każdej innej wody, w której chlor może modyfikować skład próbki podczas transportu.
Pusty, bez tiosiarczanu: Idealny do pobierania próbek wody do analizy fizyko-chemicznej, a także do innych próbek wymagających sterylnych butelek.