Drukuj
Zawory motylkowe, seria VK
Dostawca: Welch by Gardner Denver
704523 704522
ILMV704523EA 2390 PLN
ILMV704523 ILMV704522
Zawory motylkowe, seria VK
Zawory Zawory próżniowe
These manually operated butterfly valves are made of stainless steel with viton seal.
Leak rate 10-7 mbar L/s