Drukuj
Zawory zwrotne kulowe, ręczne, seria ABV
Dostawca: Welch by Gardner Denver
700131 700132
ILMV700131EA 2110 PLN
ILMV700131 ILMV700132
Zawory zwrotne kulowe, ręczne, seria ABV
Zawory Zawory próżniowe
These ball check valves have a PTFE hollow ball and viton seals.
  • Compact design
  • Housing made of aluminium