Drukuj
Zawory przelotowe wysokiego podciśnienia, seria VS
Dostawca: Welch by Gardner Denver
700113 700104
ILMV700113EA 2760 PLN
ILMV700113 ILMV700104
Zawory przelotowe wysokiego podciśnienia, seria VS
Zawory Zawory próżniowe
These high vacuum through valves feature a very long life bellows-seal made from stainless steel.
  • High conductance