Drukuj
Ręczne zawory kulowe do próżni precyzyjnej
Dostawca: Welch by Gardner Denver
700048 700047
ILMV700048EA 1210 PLN
ILMV700048 ILMV700047
Ręczne zawory kulowe do próżni precyzyjnej
Zawory Zawory próżniowe
These fine vacuum ball valves feature a small flange made of nickle plated aluminium.
  • Nickel-plated brass casing, polished brass ball, plastic (graphitised) seals