Drukuj
Pierścienie centrujące z filtrem dokładnym, typ KF
Dostawca: Welch by Gardner Denver
701183 701191 701181 701193
ILMV701183EA 117 PLN
ILMV701183 181-0622 ILMV701181 ILMV701193
Pierścienie centrujące z filtrem dokładnym, typ KF
Plomby Pierścienie uszczelniające
Centring rings made of stainless steel, with fine filter and perbunan O-ring.
Mesh width: 1,4 mm
Wire diameter: 0,2 mm