Drukuj
Puste kołnierze, typ KF
Dostawca: Welch by Gardner Denver
701263 701261 701253 701251
ILMV701263EA 85.3 PLN
ILMV701263 ILMV701261 ILMV701253 ILMV701251
Puste kołnierze, typ KF
Okucia i złącza
Blank flanges KF made of nickel-plated aluminium or stainless steel.
  • Reliable
  • Simple detachment for cleaning
Used for vacuum system.