Drukuj
Chusteczka czyszcząca z mikrofibry
Dostawca: Köhler Technische Produkte
115-2151EA 148 PLN
115-2151
Chusteczka czyszcząca z mikrofibry
Chusteczki Ściereczki wielorazowe Ściereczki do delikatnych powierzchni
These microfibre wipes are ideal for the smear-free cleaning of glass, chrome, plastics and optical lenses.
  • For cleaning without detergents
  • Can be used either wet or dry
  • Washable up to 90 °C
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904