Drukuj
Probówki wskazujące temperaturę
Dostawca: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
K-1253 K-1252 K-1250
391-0084EA 814 PLN
391-0084 391-0085 KOEHK-1250
Probówki wskazujące temperaturę
Paski wskaźnikowe do pomiaru temperatury
Temperature indicating tubes are used for autoclaves and hot air sterilisers.
Sterilisation is detected by the colour change of the control tube from red to green. The tubes should be placed as close as possible next to or in the load.