Drukuj
Pudełka do przechowywania, PP, z pokrywką
Dostawca: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
A-1199 A-1193 A-1188 A-1189 A-1192
212-9277EA 95.8 PLN
212-9277 212-3911 KOEHA-1188 KOEHA-1189 KOEHA-1192
Pudełka do przechowywania, PP, z pokrywką
Pudełka Pudełka do przechowywania
Top storage boxes made of polypropylene (PP) for dust-free storage of tubes.
  • Holds 100 tubes up to 12 mm diameter
  • Temperature resistant from −40 to +130 °C