Drukuj
VWR® DO-220/DO-220 M, mierniki tlenu rozpuszczonego, ręczne, z czujnikiem optycznym
Dostawca: VWR Collection
664-0168EA 2640 PLN
664-0168 664-0169 664-0170 664-0225 664-0226 664-0227
VWR® DO-220/DO-220 M, mierniki tlenu rozpuszczonego, ręczne, z czujnikiem optycznym
Mierniki elektrochemiczne Mierniki tlenu
Te kompaktowe, przenośne mierniki mierzą rozpuszczony tlen i temperaturę za pomocą inteligentnego czujnika optycznego. Wartości są przesyłane z i do czujnika w zmodyfikowanym formacie cyfrowym RS485. Idealny do pomiarów terenowych.
  • Wodoodporna obudowa IP 67, segmentowy wyświetlacz LCD pokazujący jednocześnie wartości DO i temperatury
  • Pamięć przeglądalna na 50 lub 250 zestawów danych
  • Współczynniki nasadki czujnika do ręcznego wprowadzenia do urządzenia przez użytkownika końcowego; wymiana nasadki czujnika po 12 do 16 miesiącach
  • Żywotność baterii 100 godzin; wskaźnik niskiego poziomu baterii; funkcja automatycznego wyłączania (po 30 minutach nieużywania)
  • Rozpoznawanie przesunięcia elektrody; automatyczne blokowanie i przytrzymywanie odczytów na wyświetlaczu
Dodatkowe funkcje DO 220 M:
- Rozszerzona pojemność pamięci (250 zestawów danych)
- Wodoodporny port USB do przesyłania danych do komputera PC (nie wymaga oprogramowania)
- Zegar czasu rzeczywistego dla zapisanych danych
- Przypomnienie o ponownej kalibracji (do wyboru od 0 do 60 dni)
Gwarancja: 3 lata na instrumenty i 6 miesięcy na elektrody/sondy/kable.
Dodatkowe informacje: Dostarczany w torbie transportowej z optycznym czujnikiem DO, w tym. Kabel o długości 1 lub 4 m.