Drukuj
Fartuch laboratoryjny, KIMTECH SCIENCE* A7 P+
Dostawca: KIMBERLY CLARK
97740 97700 97710 97730 97720
113-7901EA 605 PLN
113-7901 113-7897 113-7898 113-7900 113-7899
Fartuch laboratoryjny, KIMTECH SCIENCE* A7 P+
Odzież jednorazowa
Fartuchy laboratoryjne wykonane z tkaniny powlekanej PP, idealne dla środowisk laboratoryjnych, z niskim ryzykiem wystąpienia substancji chemicznych, zapewniają podstawową ochronę przed skażeniem. Chronią użytkownika przed substancjami chemicznymi niskiego ryzyka bryzgami, sprayeami oraz aerozolami.
  • High levels of particle and bacterial protection (with filtration efficiency of 99%)
  • Non woven material has a cloth-like feel and is breathable, reducing the risk of heat stress and making the lab coats suitable for long periods of use
  • Silicone-free, latex-free, low linting
  • Anti-slip, abrasion resistant outer layer
  • Elasticated cuffs, thumb-loops, extra length arms and high mandarin collar
  • Gloves can be secured over the coat, giving excellent coverage by chemical resistant material
Kolor: Biały
Certyfikaty: Typ 6 (PB), EN 1149-1; Kat. III
Sposób pakowania: Individually double bagged for ISO 7, Grade C areas.