Drukuj
Podwójna głowica, kształt krzyżowy
Dostawca: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
VL04850 VL04850S
JUCHVL04850EA 117 PLN
JUCHVL04850 JUCHVL04850S
Podwójna głowica, kształt krzyżowy
Zaciski Łączniki
Bossheads made from either epoxy coated malleable iron or from stainless steel.