Drukuj
Mydła w płynie, Nature
Dostawca: Plum Safety
1786 1795
PLUM1786EA 202 PLN
PLUM1786 PLUM1795
Mydła w płynie, Nature
Pielęgnacja skóry Mydła i środki myjące
Natural mild, gentle cream soap for normal and frequent hand washing, where special consideration is given to the skin and the environment.
  • With the Swan label
  • Without colourants or perfume
  • For dispenser systems: CombiPlum Electronic (1 L) and MP2000 (1,4 L)
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904