Drukuj
Obuwie robocze, wsuwane, HACCP, poduszka powietrzna, 2370, Abeba
Dostawca: Abeba
2370/35 2370/36 2370/37 2370/38 2370/39 2370/40 2370/41 2370/42 2370/43 2370/44 2370/45 2370/46 2370/47
114-0522EA 288 PLN
114-0522 114-0523 114-0524 114-0525 114-0526 114-0527 114-0528 114-0529 114-0530 114-0531 114-0532 114-0533 114-0534
Obuwie robocze, wsuwane, HACCP, poduszka powietrzna, 2370, Abeba
Obuwie i buty
Obuwie robocze antystatyczne wykonane z wierzchu z mikrofibry i podeszwy z PU odpornej na węglowodory.
  • podeszwa z PU z poduszką powietrzną o podwyższonej antypoślizgowości
  • Zintegrowana wkładka
  • Zabieg Sanitized® zmniejsza nieprzyjemny zapach i wzrost bakterii
  • Można prać w temperaturze 60 ° C
Nadaje się do stosowania w kuchniach.
Kolor: Biały.
Certyfikaty: HACCP; EN 20347:2012; O1, SRA.