Drukuj
Wymazówki transportowe, Transwab®
Dostawca: MEDICAL WIRE EQUIPMENT
MW177S MW176S MW176SE2
MEDWMW177SEA 2600 PLN
MEDWMW177S MEDWMW176S MEDWMW176SE2
Wymazówki transportowe, Transwab®
Wymazówki Wymazówki transportowe
Transwab with a narrow shaft and bud for nasopharyngeal or urethral sampling.
  • Nasopharyngeal sampling such as for Bordetella pertussis
  • Open cell flow-through allows full access and release of sampled organisms
  • Optimum sample pick-up and release
Used in conventional and automated processing. Compatible with automated systems.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904