Drukuj
Uchwyt skalpela z ostrzami
Dostawca: Karl Hammacher
233-5020EA 259 PLN
233-5020
Uchwyt skalpela z ostrzami
Ostrza, skalpele i uchwyty do ostrzy Uchwyty do ostrzy chirurgicznych
Solid scalpel handle made from stainless steel. For use with blades HSB 913-20 to HSB 935-12.