Drukuj
VWR® SMART skai, krzesła
Dostawca: VWR Collection
132-0947EA 2290 PLN
132-0947 132-0948 132-0949 132-0944 132-0945 132-0946
VWR® SMART skai, krzesła
Krzesła
Krzesła skai VWR® SMART z pełną ergonomią. Aktywne, dynamiczne siedzenie z niezwykłym komfortem.
  • Ergonomicznie ukształtowana tapicerka gwarantuje wyjątkowo wygodne siedzenie
  • Tapicerka ze sztucznej skóry: Zmywalny i odporny na dezynfekcję
  • Wygodna tapicerka o grubości 8 cm
  • Wysokie oparcie ze zintegrowanym podparciem lędźwi
  • Technologia synchroniczna z regulacją wagi do aktywnego i dynamicznego siedzenia
  • Indywidualnie regulowana wysokość, głębokość i nachylenie siedziska i oparcia
  • Polerowana aluminiowa 5-gwiazdkowa podstawa
GS safety tested.
Certyfikaty: Testowane pod kątem bezpieczeństwa GS.