Drukuj
SpecCheck zestaw wtórnych wzorców żelowych
Dostawca: Hach
2635300 2712500 2708000 2893300 2507500
705-0167EA 942 PLN
705-0167 HACH2712500 HACH2708000 HACH2893300 HACH2507500
SpecCheck zestaw wtórnych wzorców żelowych
Standardy Wzorce do analiz środowiskowych
  • Convenient - check instrument response without sample or reagent preparation
  • Coloured gels are stable - assuring consistent performance