Drukuj
VWR® ATC, refraktometry ręczne
Dostawca: VWR Collection
635-0629EA 759 PLN
635-0629 635-0630 635-0631 635-0632 635-0633 635-0634 635-0635 635-0636 635-0637 635-0638 635-0639
VWR® ATC, refraktometry ręczne
Refraktometry Refraktometry przenośne
Handheld refractometers with automatic temperature compensation (ATC) for consistent results.
  • ATC w 20 °C między 10 a 30 °C
  • Wagi są łatwe do odczytania i dostarczają dokładnych wyników
  • Łatwy w użyciu i czyszczeniu