Drukuj
Płytki do PCR, 96-dołkowe, bez spódnicy, Eppendorf twin.tec® 96
Dostawca: EPPENDORF
0030128.575 0030128.613 0030128.605 0030128.591 0030128.583 0030128.869 0030129.326 0030129.334 0030133.366 0030133.374 0030133.390 0030133.404 0030129.610
732-0106EA 842 PLN
732-0106 391-2053 391-2052 391-2051 391-2050 737-0165 737-0181 737-0182 713-0020 731-0474 713-0022 713-0023 EPPE0030129.610
Płytki do PCR, 96-dołkowe, bez spódnicy, Eppendorf twin.tec® 96
Mikropłytki Płytki do PCR
Studnie PP z pokładem z PC. Bardzo stabilne ramki z poliwenglanowe zapewniają doskonałą sztywność i wytrzymałość na skręcanie.Ultra cienkie ściany zapewniają optymalne przewodzenie ciepła w próbce. Wszystkie płytki są sterylizowane w autoklawie i certyfikowane, wolne od RNase, DNase oraz ludzkiego DNA.
  • Podział na 4 segmenty po 24 dołki
  • Dostępne z dołkami regularnymi (250 µl) lub low volume (150 µl) studni
  • Idealny do ilościowej reakcji real-time PCR
Kolor: Dołki bezbarwne; Rama dostępna w wielu kolorach.
Twin.tec plates are available in many different formats to suit different workflows and applications, for example: skirted, semi-skirted, and unskirted, divisible plates to avoid waste in small assays, individually wrapped forensic DNA grade plates, microbiology plates, and barcoded plates.
All Eppendorf twin.tec PCR plates are 'PCR clean', having been batch-tested and certified by an independent laboratory to be free of a range of common PCR contaminants, including DNA, DNAse, RNAse, and PCR inhibitors. With twin.tec PCR plates you will have maximum confidence in your results.
Autoclavable: 121 °C, 20 min
Centrifugation stability: 2250×g