Drukuj
Szczypce uniwersalne typu Hünebeck, stal nierdzewna
Dostawca: HAMMACHER KARL
HWN313-19 HWN309-25
HAMMHWN313-19EA 503 PLN
HAMMHWN313-19 HAMMHWN309-25
Szczypce uniwersalne typu Hünebeck, stal nierdzewna
Szczypce
Universal holding tongs made from corrosion resistant WIRONIT steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and 10 to 12% nickel).