Drukuj
Wieloparametrowe sondy głębokości, MPP 930 IDS
Dostawca: WTW
401205 401206
665-0357EA 20340 PLN
665-0357 665-0358
Wieloparametrowe sondy głębokości, MPP 930 IDS
Elektrody Elektrody - różne rodzaje
Cyfrowe sondy głębokości z tej serii z wbudowanym czujnikiem barometrycznym i kompensacją temperatury łączą pomiary rozpuszczonego tlenu, pH lub potencjału redox oraz przewodności z dokładnym odczytem głębokości. Można je stosować z jedną, dwoma lub trzema elektrodami IDS. Do pomiarów wymagany jest miernik wieloparametrowy Multi 3430 lub Multi 3630 IDS.
  • Nie wymaga wkręcania – samo wsunięcie wtyczki sondy aż do kliknięcia wystarczy, aby utworzyć połączenie odporne na zmiany ciśnienia, wytrzymałe na rozciąganie i zapewniające bezpieczną wymianę danych z sondą MPP IDS.
  • Opcjonalny bęben kablowy ze stykami ślizgowymi pozwala na nawijanie przewodu w trakcie dokonywania odczytów. Bęben mieści do 100 m przewodu
  • Trzy wejścia do jednoczesnego pomiaru do trzech parametrów, w tym głębokości
Informacje do zamówienia: Czujniki zamawiane osobno. Prosimy o kontakt z obsługą klienta.
Dodatkowe informacje: Sondy są dostarczane z wbudowanym czujnikiem ciśnienia, osłoną, obciążnikiem oraz nakładkami ochronnymi na złącze wejściowe czujnika i wyjściowe sondy. Czujniki należy zamawiać oddzielnie.
Zestaw zawiera sondę, wbudowany czujnik ciśnienia, osłonę, obciążnik i nakładki ochronne, walizkę transportową oraz trzy czujniki (SensoLyt®900-P, TetraCon® 925-P oraz FDO® 925).