Drukuj
Automatyczne systemy zasysania próżniowego, wielofunkcyjne, AA 02
Dostawca: Hettich
HAEP981323101EA 12870 PLN
HAEP981323101
Automatyczne systemy zasysania próżniowego, wielofunkcyjne, AA 02
Pompy Systemy zasysania próżniowego
Automatic suction system with suction capacity for connection to laboratory vacuum system.
Informacje do zamówienia: System consist of vacuum pump (100 mbar) with integral bottle holder, plastic safety bottle (2 L), silicone tubing (3 m), disposable filter to protect pump and environment.
Dodatkowe informacje: Supplied with AH01 handle.