Drukuj
Próżniowe systemy zasysające, kompaktowe, AZ 02 i AZ 04
Dostawca: HAEP LABOR
981523101 981523001
HAEP981523101EA 3850 PLN
HAEP981523101 HAEP981523001
Próżniowe systemy zasysające, kompaktowe, AZ 02 i AZ 04
Pompy Systemy zasysania próżniowego
Vacuum suction systems for connection to laboratory vacuum system without own suction pump.
Informacje do zamówienia: System consist of AP04 membrane vacuum pump (8 L/min air suction), 2 L (AZ02) and 4 L (AZ04) plastic safety bottle, silicone tubing (3 m) and disposable filter to protect pump and environment.