Drukuj
Stojaki do zamrażania ze wskaźnikiem temperatury
Dostawca: Deltalab
DELTM-572EA 1630 PLN
DELTM-572
Stojaki do zamrażania ze wskaźnikiem temperatury
Statywy do probówek Statywy chłodzące
PP, with clear lid.
  • Filled with a non toxic gel that maintains 4 °C temperature for almost four hours when the rack is removed from the freezer
  • A colour indicator begins to change from green to yellow as the temperature rises above 0 degrees