Drukuj
Stojaki na mikrotubule, izofreeze, odwracalne, z pokrywą
Dostawca: DELTALAB
M-570 M-571
479-4270EA 1940 PLN
479-4270 479-4275
Stojaki na mikrotubule, izofreeze, odwracalne, z pokrywą
Statywy do probówek Statywy chłodzące
PC.
  • Filled with a non-toxic gel
  • Choice of 0 or –10 °C versions
  • Transparent lid