Drukuj
Szpatułka językowa
Dostawca: DELTALAB
441142.1 441142.2
231-2645EA 215 PLN
231-2645 231-2646
Szpatułka językowa
Szpatułka językowa
PS, cream. Tongue depressor with smooth rounded edges.
  • Odour- and taste-free
  • Maintains a high tensile strength, more flexible than wood depressors
  • Features a ribbed finger rest for easy handling
Can also be used for spreading balms and ointments, for stirring liquids or mixing medicine.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904