Drukuj
Pojemniki na próbki, z zakrętką
Dostawca: DELTALAB
309552 309526 309502
DELT309552EA 1630 PLN
DELT309552 DELT309526 DELT309502
Pojemniki na próbki, z zakrętką
Pojemniki na próbki Pojemniki na próbki
Container made of PS with PE screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Aseptic or sterile available
  • With high safety closure biflex caps
Recommended volume: 50 ml
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904