Drukuj
Autoklawy do sterylizacji, La-ECZ
Dostawca: SANOCLAV WOLF
01028 01029
481-4620EA 20600 PLN
481-4620 481-4621
Autoklawy do sterylizacji, La-ECZ
Autoklawy Autoklawy (sterylizatory parowe)
Lid and chamber made of stainless steel, suitable for the sterilisation in tightened steam and water.
  • With whistle and safety valve
  • Includes steam pressure regulation valve
  • With temperature and pressure gauge
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Typ LaM-3-20-ECZ-J LaM-4-20-ECZ-J
Environmentally Preferable
Pojemność całkowita 20 L 20 L
Materiał Stal nierdzewna Stal nierdzewna
Temperatura 143 °C 151 °C
Max. pressure 3 bar 4 bar
Int.Ø×H 260×400 mm 260×400 mm
Weight 19 kg 19 kg
Moc grzewcza 2000 W 2000 W
Napięcie 230 V 230 V