Drukuj
Mikropłytki, 384-dołkowe, niewiążące
Dostawca: Greiner Bio-One
781900_40 784900_40 781906_40 781904_40 781903_40 784904_40 781901_40
738-0175EA 1630 PLN
738-0175 738-0179 738-0178 738-0177 738-0176 GREI784904_40 GREI781901_40
Mikropłytki, 384-dołkowe, niewiążące
Mikropłytki Mikropłytki do wysokosprawnych testów przesiewowych
Characterised by low protein, DNA, RNA, and peptide binding properties, the non binding microplate surface significantly increases assay sensitivity by reducing background and improving signal-to-noise ratio.
All plates are free from RNase, DNase, and pyrogens, and are also free of DNA polymerase inhibitors.