Drukuj
Chusteczki do pomieszczeń czystych, MiraWIPE®
Dostawca: FOAMTEC
HT5790S HT5790B HT5790 HT5790S-10ST HT5790S-25 HT5790SM
FOAMHT5790SEA 14220 PLN
FOAMHT5790S FOAMHT5790B FOAMHT5790 FOAMHT5790S-10ST FOAMHT5790S-25 FOAMHT5790SM
Chusteczki do pomieszczeń czystych, MiraWIPE®
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
Ściereczki z chusteczki z mikrofibry są wykonane z mikrodźwiękowego włókna ciągłego (super miękka tkanina poliestrowo-nylonowa), co zapewnia lepszą chłonność i lepsze odprowadzanie zanieczyszczeń w porównaniu z tradycyjnymi chusteczkami poliestrowymi.
  • Laserowe cięcie szerokiej uszczelnionej konstrukcji krawędzi
  • Tkane z tkaniny odpornej na ścieranie w celu zminimalizowania cząstek w trakcie użytkowania z powierzchni chusteczki
  • Nie symetryczna struktura mikrofibry umożliwia szorowanie bio-foliami mikrobiologicznymi i pozostałościami sporobójczymi, dzięki czemu idealnie nadaje się do procedur dezynfekcji
  • Dostępne sterylne i niesterylne
Idealne do usuwania uporczywych cząstek i plam w aplikacjach do czyszczenia farmaceutyków i mikroelektroniki.