Drukuj
Kubki lepkościowe, Zahn
Dostawca: Industrial Physics
VF2227 VF2230 VF2228 VF2226 VF2229
SIMEVF2227EA 1140 PLN
SIMEVF2227 SIMEVF2230 SIMEVF2228 SIMEVF2226 SIMEVF2229
Kubki lepkościowe, Zahn
Wiskozymetry Kubki wypływowe do pomiaru lepkości
Stainless steel flow cup viscometers with fixed nozzle for measuring coatings and other fluids during application or production.
Certyfikaty: ASTM D 1084, D 4212