Drukuj
Pokrywy eksykatorów, typ WERTEX DURAN®
Dostawca: Industrial Physics
VF2048 VF2183 VF2049 VF2051 VF2050
769-1152EA 1070 PLN
769-1152 SIMEVF2183 SIMEVF2049 SIMEVF2051 SIMEVF2050
Pokrywy eksykatorów, typ WERTEX DURAN®
Wiskozymetry Kubki wypływowe do pomiaru lepkości
These flow cups are composed of an anodised aluminium cup and a stainless steel nozzle.
Designed to measure the viscosity of lacquers, paint and other liquids.
Certyfikaty: ISO 2431
Informacje do zamówienia: Stand must be ordered separately.