Drukuj
Płytki do barwienia
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40623010 40624010
HECH40623010EA 165 PLN
HECH40623010 HECH40624010
Płytki do barwienia
Płytki do barwienia
Glass spot plates with 10 or 12 numbered cavities. For flocculation tests.