Drukuj
Dejonizator ze złożem mieszanym, Aquademat
Dostawca: Hecht
HECH40075010EA 2190 PLN
HECH40075010
Dejonizator ze złożem mieszanym, Aquademat
Systemy oczyszczania wody Dejonizatory
Ion exchanger for purified water.
  • Blue lightproof cartridge avoids growth of algae
Certyfikaty: Conforms with DAB, EuAB.
Dodatkowe informacje: Supplied with conductivity meter with inlet hose, outlet hose and wall holder (hose connections R19 mm).