Drukuj
Pipety z podziałką, certyfikat zgodności, dostawa częściowa
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40545730 40545736
HECH40545730EA 532 PLN
HECH40545730 HECH40545736
Pipety z podziałką, certyfikat zgodności, dostawa częściowa
Pipety Pipety wielomiarowe
Glass.
  • Enzyme test pipettes with long, tapered, sturdy tip
  • Precision type, for partial delivery (not calibrated to tip), calibrated to deliver (Ex),
  • Zero at top, marked main points
  • Tolerance indicated on each pipette, amber graduations