Drukuj
Fartuchy ochronne do chemioterapii z rękawami, BioClean-C™
Dostawca: Nitritex
BCAS-L BCAS-M BCAS-S S-BCAS-L S-BCAS-M S-BCAS-S BCAS-XL
113-8146EA 1520 PLN
113-8146 113-8147 113-8148 113-8162 113-8163 113-8164 NITRBCAS-XL
Fartuchy ochronne do chemioterapii z rękawami, BioClean-C™
Odzież jednorazowa
Fartuchy ochronne wykonane są z tkaniny CleanTough™, która jest formowana z masy nietkanego PP z laminowaną folią PE. Mankiety wykonane są w 100% z poliestru.
  • Stosowane w strefach czystych klasy ISO 4
  • Lekka, bezpyłowa i wytrzymała tkanina CleanTough™
  • Szwy łączone ultradźwiękowo z taśmą ochronną
  • Regulowane zapięcie na szyję
  • Wiązane taśmy w pasie
Zapewniają ochronę przed drobnymi rozpryskami i cząsteczkami, a także szerokim zakresem leków stosowanych w chemioterapii.
Colour: Blue.
Certyfikaty: Typ PB[6]; Kat. III
Sposób pakowania: 1 sztuka w szczelnym worku wewnętrznym; jeden worek wewnętrzny w worku zewnętrznym; 40 worków w kartonie (40 sztuk).