Ta ściereczka z mikrofibry jest wytwarzana z niekończących się mikrowłókien Evolon® o wymiarach 0,15 dtex (10 razy cieńsza niż standardowe mikrofibry poliestrowe). Unikalna tkanina łączy w sobie bardzo dobre właściwości tekstylne i mechaniczne. Dzięki jednemu ruchowi wycierającemu 99,999% wszystkich bakterii usuwa się z powierzchni, nawet bez użycia środków dezynfekujących.
- Zaprojektowane, aby utrzymać odpowiednią ilość płynu, rozprowadzając go łatwo i równomiernie na powierzchni
- Mikrofibry dosięgają nawet mikroskopijnych porów powierzchni, a tym samym pomagają w dokładniejszym usunięciu zanieczyszczeń
- Wysoka powierzchnia kontaktu z chusteczką na powierzchni zapewnia doskonałe rezultaty czyszczenia
- Laserowe cięcie uszczelnionych krawędzi w celu uniknięcia uwalniania cząstek
EvoControl 200: for ISO class 6 - 9 environments
- Jednorazowe, precyzyjne czyszczenie w celu delikatnego wycierania
- Cięcie laserowe w obszarach, w których wymagana jest umiarkowana kontrola zanieczyszczeń
EvoControl 400: for ISO class 4 - 9 environments
- Jednorazowe ściereczki do czyszczenia płynów do usuwania zanieczyszczeń
- Wstępnie prane, cięte laserowo i zaprojektowane do usuwania kwasów i wycieków chemicznych
EvoControl 500: for ISO class 4 - 9 environments
- Wielokrotnego użytku kolektor zanieczyszczeń i środek do usuwania pozostałości
- Zaprojektowane do usuwania cieczy
- Wstępnie prane, laserowo cięte trwałe: umożliwia czyszczenie mikro przecieków w celu ulepszenia SOPów walidacyjnych
- Można go myć do 10 razy
EvoControl 500+: for ISO class 5 - 9 environments
- Wielokrotnego użytku kolektor zanieczyszczeń i środek do usuwania pozostałości
- Zaprojektowane do usuwania cieczy
- Wstępnie prane, laserowo cięte trwałe: umożliwia czyszczenie mikro przecieków w celu ulepszenia SOPów walidacyjnych
- Można go myć do 20 razy
Kolor : Biały