Drukuj
Korki z pianki silikonowej, stożkowe
Dostawca: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
K-2360 K-2359 K-2358 K-2357 K-2356 K-2355 K-2352 K-2354 K-2351 K-2350 K-2353
217-9722EA 315 PLN
217-9722 217-9720 217-9718 217-9716 217-9714 217-9712 217-9706 217-9710 217-9704 217-9702 217-9708
Korki z pianki silikonowej, stożkowe
Korki Korki silikonowe
These coloured conical stoppers are made from silicone foam.
  • Feather-light
  • Neutral odour
  • Physiologically inert
  • Temperature-resistant from –60 to +200 °C