Drukuj
Pojemniki na mocz, z samoprzylepną pokrywką
Dostawca: Boettger
BOET06.073.1400EA 1650 PLN
BOET06.073.1400
Pojemniki na mocz, z samoprzylepną pokrywką
Systemy do diagnostyki klinicznej Clinical Sample Collection/Preparation Urine Sample Collection/Preparation
PP, translucent.
  • Resistant to pressure and shatterproof, graduated
  • Tight sealing lid, no leakage, no inconvenient smells
  • Lids can be easily and clearly written on
  • Content can be poured out easily after perforation
Ideal for collection and storage of urine samples.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904